Documenti fondamentali
SAB2100833
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-C-fos, Anti-V-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
Scegli un formato
100 μL
498,00 €
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB457
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
498,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB457
Nome del prodotto
Anti-FOS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
41 kDa
Reattività contro le specie
sheep, dog, human, mouse, bovine, rat, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOS(2353)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FOS
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: MFSGFNADYEASSSRCSSASPAGDSLSYYHSPADSFSSMGSPVNAQDFCT
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Can Wang et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 812035-812035 (2022-03-19)
The reward of pain relief caused by acupuncture has been found to be clinically significant. However, the molecular mechanisms underlying acupuncture-induced reward of pain relief in chronic pain remain unclear and have not been analyzed in suitable preclinical models. Here
Adélaïde A Mohr et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 41(7), 1734-1743 (2020-08-08)
The hypothalamus is the central regulator of energy homeostasis. Hypothalamic neuronal circuits are disrupted upon overfeeding, and play a role in the development of metabolic disorders. While mouse models have been extensively employed for understanding the mechanisms of hypothalamic dysfunction
Zhu Liu et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica (2024-06-03)
Gastric cancer (GC) is a common gastrointestinal system malignancy. PACSIN1 functions as an oncogene in various cancers. This study aims to investigate the potential of PACSIN1 as a target in GC treatment. Gene expression is determined by RT-qPCR, immunofluorescence staining