Documenti fondamentali
SAB2100630
Sigma-Aldrich
Anti-DTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CDT2, Anti-DCAF2, Anti-Denticleless homolog (Drosophila), Anti-L2DTL, Anti-RAMP
Scegli un formato
100 μL
423,00 €
423,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
423,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
423,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
79 kDa
Reattività contro le specie
mouse, guinea pig, human, dog, rat, bovine, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DTL(51514)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DTL
Azioni biochim/fisiol
DTL is required for CDT1 proteolysis in response to DNA damage through the CUL4-DDB1 E3 ubiquitin-protein ligase. It seems to be necessary to ensure proper cell cycle regulation of DNA replication. DTL may function as a substrate receptor for CUL4-DDB1 E3 ubiquitin-protein ligase complex. It also may play a role in cell proliferation of NT2 embryonal carcinoma cells.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: VNQISGAHNTSDKQTPSKPKKKQNSKGLAPSVDFQQSVTVVLFQDENTLV
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)