Documenti fondamentali
SAB1412421
Sigma-Aldrich
ANTI-CYLD antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDMT, CYLD, CYLD1, CYLDI, EAC
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYLD(1540)
Descrizione generale
This gene is encodes a cytoplasmic protein with three cytoskeletal-associated protein-glycine-conserved (CAP-GLY) domains that functions as a deubiquitinating enzyme. Mutations in this gene have been associated with cylindromatosis, multiple familial trichoepithelioma, and Brooke-Spiegler syndrome. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CYLD (AAH12342, 854 a.a. ~ 953 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QNMELFAVLCIETSHYVAFVKYGKDDSAWLFFDSMADRDGGQNGFNIPQVTPCPEVGEYLKMSLEDLHSLDSRRIQGCARRLLCDAYMCMYQSPTMSLYK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)