Documenti fondamentali
SAB1412409
Sigma-Aldrich
ANTI-RIPK5 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DustyPK, HDCMD38P, KIAA0472, RIP5, RIPK5
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIPK5(25778)
Descrizione generale
This gene encodes a dual serine/threonine and tyrosine protein kinase which is expressed in multiple tissues. It is thought to function as a regulator of cell death. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DSTYK (NP_056190, 80 a.a. ~ 189 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVAETGLQAGQLSCISFPPKEEKYLQQIVDCLPCILILGQDCNVKCQLLNLLLGVQVLPTTKLGSEESCKLRRLRFTYGTQTRVSLALPGQYELVHTLVAHQGNWETIPE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)