SAB1412190
ANTI-RARA antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NR1B1, RAR, RARA
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RARA(5914)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLS
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)