Documenti fondamentali
SAB1411972
Sigma-Aldrich
ANTI-RARA antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NR1B1, RAR, RARA
Scegli un formato
100 μG
417,00 €
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1369
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
417,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1369
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RARA(5914)
Descrizione generale
Retinoid signaling is transduced by 2 families of nuclear receptors, retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR; see MIM 180245), which form RXR/RAR heterodimers. In the absence of ligand, DNA-bound RXR/RARA represses transcription by recruiting the corepressors NCOR1 (MIM 600849), SMRT (NCOR2; MIM 600848), and histone deacetylase (see MIM 601241). When ligand binds to the complex, it induces a conformational change allowing the recruitment of coactivators, histone acetyltransferases (see MIM 603053), and the basic transcription machinery. Translocations that always involve rearrangement of the RARA gene are a cardinal feature of acute promyelocytic leukemia (APL; MIM 612376). The most frequent translocation is t(15,17)(q21;q22), which fuses the RARA gene with the PML gene (MIM 102578) (Vitoux et al., 2007 [PubMed 17468032]).[supplied by OMIM
Immunogeno
RARA (NP_000955, 315 a.a. ~ 424 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)