Documenti fondamentali
SAB1412056
Sigma-Aldrich
ANTI-NKX3-1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BAPX2, NKX3, NKX3-1, NKX3.1, NKX3A
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX3-1(4824)
Descrizione generale
The homeodomain-containing transcription factor NKX3-1 is a putative prostate tumor suppressor that is expressed in a largely prostate-specific and androgen-regulated manner. Loss of NKX3-1 protein expression is a common finding in human prostate carcinomas and prostatic intraepithelial neoplasia.[supplied by OMIM
Immunogeno
NKX3-1 (NP_006158, 100 a.a. ~ 209 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRAS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jue Jiang et al.
Cancer cell, 37(2), 200-215 (2020-02-13)
Deregulation of MYC plays an essential role in T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL), yet the mechanisms underlying its deregulation remain elusive. Herein, we identify a molecular mechanism responsible for reciprocal activation between Aurora B kinase (AURKB) and MYC. AURKB directly