SAB1411625
Anti-MTDH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
3D3, AEG-1, AEG1, LYRIC
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 63.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTDH(92140)
Immunogeno
Sequence
MAARSWQDELAQQAEEGSARLREMLSVGLGFLRTELGLDLGLEPKRYPGWVILVGTGALGLLLLFLLGYGWAAACAGSRKKRRSPPRKREEAAAVPAAAPDDLALLKNLRSEEQKKKNRKKLSEKPKPNGRTVEVAEGEAVRTPQSVTAKQPPEIDKKNEKSKKNKKKSKSDAKAVQNSSRHDGKEVDEGAWETKISHREKRQQRKRDKVLTDSGSLDSTIPGIENTITVTTEQLTTASFPVGSKKNKGDSHLNVQVSNFKSGKGDSTLQVSSGLNENLTVNGGGWNEKSVKLSSQISAGEEKWNSVSPASAGKRKAEPSAWSQDTGDANTNGKDWGRSWSDRSIFSGIGSTAEPVSQSTTSDYQWDVSRNQPYIDDEWSGLNGLSSADPNSDWNAPAEEWGNWVDEERASLLKSQEPIPDDQKVSDDDKEKGEGALPTGKSKKKKKKKKKQGEDNSTAQDTEELEKEIREDLPVNTSKTRPKQEKAFSLKTISTSDPAEVLVKNSQPIKTLPPATSTEPSVILSKSDSDKSSSQVPPILQETDKSKSNTKQNSVPPSQTKSETSWESPKQIKKKKKARRET
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)