Documenti fondamentali
SAB1410787
Sigma-Aldrich
Anti-MLF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 30.6 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLF1(4291)
Immunogeno
MLF1 (NP_071888.1, 1 a.a. ~ 268 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFRMLNSSFEDDPFFSESILAHRENMRQMIRSFSEPFGRDLLSISDGRGRAHNRRGHNDGEDSLTHTDVSSFQTMDQMVSNMRNYMQKLERNFGQLSVDPNGHSFCSSSVMTYSKIGDEPPKVFQASTQTRRAPGGIKETRKAMRDSDSGLEKMAIGHHIHDRAHVIKKSKNKKTGDEEVNQEFINMNESDAHAFDEEWQSEVLKYKPGRHNLGNTRMRSVGHENPGSRELKRREKPQQSPAIEHGRRSNVLGDKLHIKGSSVKSNKK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)