SAB1409953
Monoclonal Anti-PCAF antibody produced in mouse
clone 5E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAF, P, P/CAF, PCAF
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PCAF(8850)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LEEEVYSQNSPIWDQDFLSASSRTSQLGIQTVINPPPVAGTISYNSTSSSLEQPNAGSSSPACKASSGLEANPGEKRKMTDSHVLEEAKKPRVMGDIPME
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)