Documenti fondamentali
SAB1409914
Sigma-Aldrich
Anti-RHPN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RhoBP, p76RBE
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 77 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHPN2(85415)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the rhophilin family of Ras-homologous (Rho)-GTPase binding proteins. The encoded protein binds both GTP- and GDP-bound RhoA and GTP-bound RhoB and may be involved in the organization of the actin cytoskeleton. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RHPN2 (NP_149094.2, 1 a.a. ~ 686 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTDALLPAAPQPLEKKNDGYFRKGCNPLAQTGRSKLQNQRAALNQQILKAVRMRTGAENLLKVATNSKVREQVRLELSFVNSDLQMLKEELEGLNISVGVYQNTEEAFTIPLIPLGLKETKDVDFAVVLKDFILEHYSEDGYLYEDEIADLMDLRQACRTPSRDEAGVELLMTYFIQLGFVESRFFPPTRQMGLLFTWYDSLTGVPVSQQNLLLEKASVLFNTGALYTQIGTRCDRQTQAGLESAIDAFQRAAGVLNYLKDTFTHTPSYDMSPAMLSVLVKMMLAQAQESVFEKISLPGIRNEFFMLVKVAQEAAKVGEVYQQLHAAMSQAPVKENIPYSWASLACVKAHHYAALAHYFTAILLIDHQVKPGTDLDHQEKCLSQLYDHMPEGLTPLATLKNDQQRRQLGKSHLRRAMAHHEESVREASLCKKLRSIEVLQKVLCAAQERSRLTYAQHQEEDDLLNLIDAPSVVAKTEQEVDIILPQFSKLTVTDFFQKLGPLSVFSANKRWTPPRSIRFTAEEGDLGFTLRGNAPVQVHFLDPYCSASVAGAREGDYIVSIQLVDCKWLTLSEVMKLLKSFGEDEIEMKVVSLLDSTSSMHNKSATYSVGMQKTYSMICLAIDDDDKTDKTKKISKKLSFLSWGTNKNRQKSASTLCLPSVGAARPQVKKKLPSPFSLLNSDSSWY
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)