Documenti fondamentali
SRP0169
Sigma-Aldrich
JMJD2B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
JHDM3B, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3B, Jumonji domain-containing protein 2B, KIAA0876, Lysine-specific demethylase 4B (KDM4B)
Scegli un formato
100 μG
488,00 €
488,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
488,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
488,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥40% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
57 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... KDM4B(23030)
Descrizione generale
Human JMJD2B, also known as JHDM3B and KDM4B (GenBank Accession No.NM_015015) (amino acids 1-500) with C-terminal FLAG tag, MW = 57 kDa, expressed in Sf9 cells using a Baculovirus expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme required to demethylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)