SAB1409837
Monoclonal Anti-NCOA4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCOA4(8031)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)