Documenti fondamentali
SAB1409674
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMP7 antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
OP-1
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1627
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1627
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 73.15 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP7(655)
Descrizione generale
The bone morphogenetic proteins (BMPs) are a family of secreted signaling molecules that can induce ectopic bone growth. Many BMPs are part of the transforming growth factor-beta (TGFB) superfamily. BMPs were originally identified by an ability of demineralized bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extraskeletal site. Based on its expression early in embryogenesis, the BMP encoded by this gene has a proposed role in early development and possible bone inductive activity. (provided by RefSeq)
Immunogeno
BMP7 (AAH08584, 1 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MHVRSLRAAAPHSFVALWAPLFLLRSALADFSLDNEVHSSFIHRRLRSQERREMQREILSILGLPHRPRPHLQGKHNSAPMFMLDLYNAMAVEEGGGPGGQGFSYPYKAVFSTQGPPLASLQDSHFLTDADMVMSFVNLVEHDKEFFHPRYHHREFRFDLSKIPEGEAVTAAEFRIYKDYIRERFDNETFRISVYQVLQEHLGRESDLFLLDSRTLWASEEGWLVFDITATSNHWVVNPRHNLGLQLSVETLDGQSINPKLAGLIGRHGPQNKQPFMVAFFKATEVHFRSIRSTGSKQRSQNRSKTPKNQEALRMANVAENSSSDQRQACKKHELYVSFRDLGWQDWIIAPEGYAAYYCEGECAFPLNSYMNATNHAIVQTLVHFINPETVPKPCCAPTQLNAISVLYFDDSSNVILKKYRNMVVRACGCH
Azioni biochim/fisiol
BMP-7 induces apoptosis in B-cells. It has a role in organ development and may have a role in liver regeneration. Mutations in the gene encoding the protein have been shown to affect the development of teeth, palate and other orofacial complexes.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
BMP7 expression correlates with secondary drug resistance in mantle cell lymphoma.
Camara-Clayette V
PLoS ONE, 8(9), e73993-e73993 (2013)
Are bone morphogenetic protein-7 (BMP-7) serum levels correlated with development of hepatic fibrosis?
Aktug Demir N
Journal of Infection in Developing Countries, 8(5), 605-610 (2014)
BMP7 Gene involved in nonsyndromic orofacial clefts in Western Han Chinese.
Yu Q
Medicina Oral, patologia Oral y cirugia Bucal, 20(3), e298-e304 (2015)