MAB4350
Anti-BMP-7 Antibody, clone 2A10
clone 2A10, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP7(655)
mouse ... Bmp7(12162)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Western Blotting: Recommended working concentration is 1 – 2 µg/mL.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
150 mM NaCl, and 0.05% sodium azide.
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1