SAB1409381
Monoclonal Anti-NPR2 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPR2(4882)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AKNDHYRTLVRTGPSAPKLGEFVVTLHGHFNWTARAALLYLDARTDDRPHYFTIEGVFEALQGSNLSVQHQVYAREPGGPEQATHFIRANGRIVYICGPL
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3