SAB1409346
Monoclonal Anti-RERE antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARG, ARP, ATN1L, DNB1, FLJ38775, KIAA0458
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.73 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RERE(473)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RYERTDTGEITSYITEDDVVYRPGDCVYIVCRRPNTPYFICSIQDFKLVHNSQACCRSPTPALCDPPACSLPVASQPPQHLSEAGRGPVGSKRDHLLMNVKWYYRQSEV
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)