Documenti fondamentali
SAB1408311
Sigma-Aldrich
Anti-MDH1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ25341, RP11-95H11
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~58.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDH1B(130752)
Immunogeno
MDH1B (NP_001034934.1, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKFVIAGRADCPYYAKTELVADYLQKNLPDFRIHKITQRPEVWEDWLKDVCEKNKWSHKNSPIIWRELLDRGGKGLLLGGYNEFLEHAQLYYDVTSSMTTELMMVIAQENLGAHIEKEQEEEALKTCINPLQVWITSASAPACYNLIPILTSGEVFGMHTEISITLFDNKQAEEHLKSLVVETQDLASPVLRSVSICTKVEEAFRQAHVIVVLDDSTNKEVFTLEDCLRSRVPLCRLYGYLIEKNAHESVRVIVGGRTFVNLKTVLLMRYAPRIAHNIIAVALGVEGEAKAILARKLKTAPSYIKDVIIWGNISGNNYVDLRKTRVYRYESAIWGPLHYSRPVLNLIFDSEWVKREFVAILKNLTTTGRQFGGILAAHSIATTLKYWYHGSPPGEIVSLGILSEGQFGIPKGIVFSMPVKFENGTWVVLTDLKDVEISEQIMTRMTSDLIQEKLVALGDKIHFQPYQSGHKDLVPDEEKNLAMSDAAEFPNQIPQTTFEKPQSLEFLNEFEGKTVES
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)