SAB4200466
Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody, Mouse monoclonal
clone AH12.2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-ARVC10, Monoclonal Anti-ARVD10, Monoclonal Anti-CDHF5, Monoclonal Anti-CMD1BB, Monoclonal Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HDGC, Monoclonal Anti-desmoglein 2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AH12.2, monoclonal
PM
antigen ~150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extracts
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSG2(1829)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)