Documenti fondamentali
SAB1407586
Sigma-Aldrich
Anti-RETSAT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20296
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RETSAT(54884)
Immunogeno
RETSAT (AAH11418, 1 a.a. ~ 205 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHALLVNHYMKGGFYPRGGSSQIAFHTIPVIQRAGGAVLTKATVQSVLLDSAGKACGVSVKKGHELVNIYCPIVVSNAGLFNTYEHLLPGNARCLPGVKQQLGTVRPGLGMTSVFICLRGTKEDLHLPSTNYYVYYDTDMDQAMERYVSMPREEAAEHIPLLFFAFPSAKDPTWEDRFPGGECDCRIPTHQPVLSGCSPRCLLRG
Applicazioni
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Keiji Kuroda et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(11), 4429-4437 (2013-09-13)
Decidualizing human endometrial stromal cells (HESCs) profoundly up-regulate 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1), the enzyme that converts inert cortisone to active cortisol. We postulated that the induction of a cortisol gradient upon decidualization of the periimplantation endometrium may impact on