SAB1406592
Anti-WEE1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686I18166, FLJ16446, WEE1A, WEE1hu
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~71.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WEE1(7465)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSFLSRQQPPPPRRAGAACTLRQKLIFSPCSDCEEEEEEEEEEGSGHSTGEDSAFQEPDSPLPPARSPTEPGPERRRSPGPAPGSPGELEEDLLLPGACPGADEAGGGAEGDSWEEEGFGSSSPVKSPAAPYFLGSSFSPVRCGGPGDASPRGCGARRAGEGRRSPRPDHPGTPPHKTFRKLRLFDTPHTPKSLLSKARGIDSSSVKLRGSSLFMDTEKSGKREFDVRQTPQVNINPFTPDSLLLHSSGQCRRRKRTYWNDSCGEDMEASDYELEDETRPAKRITITESNMKSRYTTEFHELEKIGSGEFGSVFKCVKRLDGCIYAIKRSKKPLAGSVDEQNALREVYAHAVLGQHSHVVRYFSAWAEDDHMLIQNEYRNGGSLADAISENYRIMSYFKEAELKDLLLQVGRGLRYIHSMSLVHMDIKPSNIFISRTSIPNAASEEGDEDDWASNKVMFKIGDLGHVTRISSPQVEEGDSRFLANEVLQENYTHLPKADIFALALTVVCAAGAEPLPRNGDQWHEIRQGRLPRIPQVLSQEFTELLKVMIHPDPERRPSAMALVKHSVLLSASRKSAEQLRIELNAEKFKNSLLQKELKKAQMAKAAAEERALFTDRMATRSTTQSNRTSRLIGKKMNRSVSLTIY
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)