Documenti fondamentali
SAB1406299
Sigma-Aldrich
Anti-PRKCSH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AGE-R2, G19P1, PCLD, PLD1
Scegli un formato
50 μG
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCSH(5589)
Descrizione generale
This gene encodes the beta-subunit of glucosidase II, an N-linked glycan-processing enzyme in the endoplasmic reticulum (ER). This protein is an acidic phospho-protein known to be a substrate for protein kinase C. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant polycystic liver disease (PCLD). Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PRKCSH (AAH13586.1, 1 a.a. ~ 398 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEVTREGFRLKKILIEDWKKAREEKQKKLIELQAGKKSLEDQVEMLRTVKEEAEKPEREAKEQHQKLWEEQLAAAKAQQEQELAADAFKELDDDMDGTVSVTELQTHPELDTDGDGALSEAEAQALLSGDTQTDATSFYDRVWAAIRDKYRSEALPTDLPTPSAPDLTEPKEEQPPVPSSPTEEEEEEEEEEEEAEEEEEEEDSEEAPPPLSPPQPASPAEEDKMPPYDEQTQAFIDAAQEARNKFEEAERSLKDMEESIRNLEQEISFDFGPNGEFAYLYSQCYELTTNEYVYRLCPFKLVSQKPKLGGSPTSLGTWGSWIGPDHDKFSAMKYEQGTGCWQGPNRSTTVRLLCGKETMVTSTTEPSRCEYLMELMTPAACPEPPPEAPTEDDHDEL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)