G4420
Anti-GRP94 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Endoplasmin precursor, Anti-Glucose Regulated Protein 94, Anti-Tumor Rejection Antigen 1, Anti-gp96
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 94 kDa
Reattività contro le specie
canine, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using MDCK whole cell lysate
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extracts of HeLa, MDCK, and NIH3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90B1(7184)
mouse ... Hsp90b1(22027)
rat ... Tra1(298957)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3