Documenti fondamentali
SAB1405864
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse polyclonal
Scegli un formato
50 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2383
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2383
Nome del prodotto
Anti-GFAP antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
This gene encodes one of the major intermediate filament proteins of mature astrocytes. It is used as a marker to distinguish astrocytes from other glial cells during development. Mutations in this gene cause Alexander disease, a rare disorder of astrocytes in the central nervous system. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogeno
GFAP (NP_002046.1, 1 a.a. ~ 432 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERRRITSAARRSYVSSGEMMVGGLAPGRRLGPGTRLSLARMPPPLPTRVDFSLAGALNAGFKETRASERAEMMELNDRFASYIEKVRFLEQQNKALAAELNQLRAKEPTKLADVYQAELRELRLRLDQLTANSARLEVERDNLAQDLATVRQKLQDETNLRLEAENNLAAYRQEADEATLARLDLERKIESLEEEIRFLRKIHEEEVRELQEQLARQQVHVELDVAKPDLTAALKEIRTQYEAMASSNMHEAEEWYRSKFADLTDAAARNAELLRQAKHEANDYRRQLQSLTCDLESLRGTNESLERQMREQEERHVREAASYQEALARLEEEGQSLKDEMARHLQEYQDLLNVKLALDIEIATYRKLLEGEENRITIPVQTFSNLQIRETSLDTKSVSEGHLKRNIVVKTVEMRDGEVIKESKQEHKDVM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dong Ji et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(5), 4910-4918 (2017-12-05)
As a therapeutic target for neuropathic pain, the anti-nociceptive effects of α 2-adrenoceptors (α2AR) have attracted attention. Dexmedetomidine (DEX), a potent and highly selective α2AR agonist, has exhibited significant analgesic effects in neuropathic pain, but the underlying mechanism has remained
Zhi-Zhao Ma et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(8), 12834-12841 (2015-11-10)
Neural stem cells (NSCs) are multi-potent stem cells able to self-renew and generate immature and differentiated cell populations by asymmetric division. The NSCs are of considerable interest for cell replacement in neuro-degenerative diseases. NSCs are usually identified and expanded by
Eric D Larson et al.
Chemical senses, 44(9), 663-671 (2019-09-11)
Forkhead box protein J1 (FOXJ1), a member of the forkhead family transcription factors, is a transcriptional regulator of motile ciliogenesis. The nasal respiratory epithelium, but not olfactory epithelium, is lined with FOXJ1-expressing multiciliated epithelial cells with motile cilia. In a
Baolin Guo et al.
Nature neuroscience, 22(8), 1223-1234 (2019-07-25)
Social deficit is a core clinical feature of autism spectrum disorder (ASD) but the underlying neural mechanisms remain largely unclear. We demonstrate that structural and functional impairments occur in glutamatergic synapses in the pyramidal neurons of the anterior cingulate cortex
Cleanthe Spanaki et al.
iScience, 27(2), 108821-108821 (2024-02-09)
The human brain is characterized by the upregulation of synaptic, mainly glutamatergic, transmission, but its evolutionary origin(s) remain elusive. Here we approached this fundamental question by studying mice transgenic (Tg) for GLUD2, a human gene involved in glutamate metabolism that