SAB1404738
Monoclonal Anti-SPAG6 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434I153, MGC26276, Repro-SA-1, pf16
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~76.49 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPAG6(9576)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSQRQVLQVFEQYQKARTQFVQMVAELATRPQNIETLQNAGVMSLLRTLLLDVVPTIQQIAALALGRLANYNDDLAEAVVKCDILPQLVYSLAEQNRFYKKAAAFVLRAVGKHSPQLAQAIVDCGALDTLVICLEDFDPGVKEAAAWALRYIARHNAELSQAVVDAGAVPLLVLCIQEPEIALKGIAASALSDIVKHSPELAQTVVDAGAVAHLAQMILNPDAKLKHQILSALSQVSKHSVDLAEMVVEAEIFPVVLTCLKDKDEYVKKNASTLIREIAKHTPELSQLVVNAGGVAAVIDCIGSCKGNTRLPGIMMLGYVAAHSENLAMAVIISKGVPQLSVCLSEEPEDHIKAAAAWALGQIGRHTPEHARAVAVTNTLPVLLSLYMSTESSEDLQVKSKKAIKNILQKCTYLPALEPFLYDAPPNILKHVVGQFSKVLFPWIFRYTSAEGGQLSTT
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)