SAB1403953
Monoclonal Anti-HTR2B antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
5-HT(2B), 5-HT2B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.82 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR2B(3357)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VDNPNNITCVLTKERFGDFMLFGSLAAFFTPLAIMIVTYFLTIHALQKKAYLVKNKPPQRLTWLTVSTVFQRDETPCSSPEKVAMLDGSRKDKALPNSGDETLMRRTSTIGKKSVQTISNEQRASKVLGIVFFLFLLMWCPFFITNITLVLCDSCNQTTLQ
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1