SAB1404462
Monoclonal Anti-NR2F2 antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARP1, COUP-TFII, COUPTFB, MGC117452, SVP40, TFCOUP2
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.79 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR2F2(7026)
Immunogeno
Sequence
RMPPTQPTHGQFALTNGDPLNCHSYLSGYISLLLRAEPYPTSRFGSQCMQPNNIMGIENICELAARMLFSAVEWARNIPFFPDLQITD
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)