MAB3226
Anti-Cytokeratin 7 Antibody, clone RCK105
clone RCK105, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CD20, Anti-CK-20, Anti-CK20, Anti-K20, Anti-KRT21
Scegli un formato
521,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
521,00 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RCK105, monoclonal
Reattività contro le specie
hamster, canine, human, feline, pig, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Krt7(477602)
human ... KRT7(3855)
mouse ... Krt7(110310)
rat ... Krt7(300242)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytokeratins
Immunohistochemistry on frozen tissue sections.
Immunocytochemistry
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2