SAB1403886
Monoclonal Anti-GRM7 antibody produced in mouse
clone 1H5, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ40498, GLUR7, GPRC1G, MGLUR7, mGlu7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H5, monoclonal
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM7(2917)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ADYRGVCPEMEQAGGKKLLKYIRNVNFNGSAGTPVMFNKNGDAPGRYDIFQYQTTNTSNPGYRLIGQWTDELQLNIEDMQWGKGVREIPA
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1