Documenti fondamentali
SLW443333
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 443333
Scegli un formato
1 EA
95,20 €
95,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
95,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
95,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE key
Giunto
joint 19/26
Caratteristiche
graduated
graduations 1 mL
Produttore/marchio commerciale
443333
SciLabware
Capacità
50 mL
50 mL
Foro rubinetto
1.5 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)