SAB1403709
Monoclonal Anti-NKX2-5, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CHNG5, CSX, CSX1, NKX2.5, NKX2E, NKX4-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40.41 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX2-5(1482)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MFPSPALTPTPFSVKDILNLEQQQRSLAAAGELSARLEATLAPSSCMLAAFKPEAYAGPEAAAPGLPELRAELGRAPSPAKCASAFPAAPAFYPRAYSDPDPAKDPRAEKKELCALQKAVELEKTEADNA*
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)