SAB1403591
Monoclonal Anti-ATP6AP1 antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
16A, ATP6IP1, ATP6S1, Ac45, CF2, MGC129781, VATPS1, XAP-3, XAP3
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP6AP1(537)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SSDRDLWAPAADTHEGHITSDLQLSTYLDPALELGPRNVLLFLQDKLSIEDFTAYGGVFGNKQDSAFSNLENALDLAPSSLVLPAVDWYAVSTLTTYLQE
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)