Documenti fondamentali
SAB1403501
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACSVL5, FATP, FATP1, FLJ00336, MGC71751
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
SLC27A1 (NP_940982.1, 44 a.a. ~ 137 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRIVCKTARRDLFGLSVLIRVRLELRRHQRAGHTIPRIFQAVVQRQPERLALVDAGTGECWTFAQLDAYSNAVANLFRQLGFAPGDVVAIFLEG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)