SAB1402313
Monoclonal Anti-PLIN antibody produced in mouse
clone 4G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PERI
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLIN(5346)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KIPALQYPPEKIASELKDTISTRLRSARNSISVPIASTSDKVLGAALAGCELAWGVARDTAEFAANTRAGRLASGGADLALGSIEKVVEYLLPADKEESAPAPGHQQA
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)