Documenti fondamentali
SAB1401415
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSCA antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PRO232
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSCA(8000)
Descrizione generale
This gene encodes a glycosylphosphatidylinositol-anchored cell membrane glycoprotein. In addition to being highly expressed in the prostate it is also expressed in the bladder, placenta, colon, kidney, and stomach. This gene is up-regulated in a large proportion of prostate cancers and is also detected in cancers of the bladder and pancreas. This gene has a nonsynonymous nucleotide polymorphism at its start codon. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PSCA (NP_005663, 23 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CYSCKAQVSNEDCLQVENCTQLGEQCWTARIRAVGLLTVISKGCSLNCVDDSQDYYVGKKNITCCDTDLCNAS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)