SAB1401395
Monoclonal Anti-UMOD antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ADMCKD2, FJHN, HNFJ, MCKD2, THGP, THP
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UMOD(7369)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DTSEARWCSECHSNATCTEDEAVTTCTCQEGFTGDGLTCVDLDECAIPGAHNCSANSSCVNTPGSFSCVCPEGFRLSPGLGCTDVDECAEPGLSHC
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)