Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 119,00 € |
0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 174,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 373,00 € |
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 388,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 537,00 € |
Informazioni su questo articolo
119,00 €
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
HMB-45, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (282M-94), vial of 0.5 mL concentrate (282M-95), bottle of 1.0 mL predilute (282M-97), vial of 1.0 mL concentrate (282M-96), bottle of 7.0 mL predilute (282M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
melanoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant |
| clone HMB-45, monoclonal | clone HBME-1, monoclonal | clone HMB-45+A103+T311, monoclonal | clone A103, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?