Documenti fondamentali
SAB1306553
Sigma-Aldrich
ANTI-PLB-T17 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Cardiac phospholamban, PLB, PLN
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
6109 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLN(5350)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide