SAB1306169
ANTI-HA TAG antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Glutathione S-transferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol