Documenti fondamentali
SAB1305638
Sigma-Aldrich
ANTI-LC3 (APG8A) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
Scegli un formato
400 μL
388,00 €
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1125
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
388,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1125
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
14272 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:200
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The gene autophagy-related protein 8A (APG8A), also referred to as MAP1LC3A (microtubule associated protein 1 light chain 3 α), is a homologue of Apg8p necessary for autophagy in yeast. The cytosolic form of the protein, upon processing, gets localized to the autophagosome membranes. The LC3 gene is mapped to human chromosome 20q11.22.
Azioni biochim/fisiol
The gene MAP1LC3A (microtubule associated protein 1 light chain 3 α) or LC3 or autophagy-related protein 8A (APG8A) encodes a protein that serves as a marker of autophagosomes. It is found to be expressed on surviving oligodendrocytes in Nasu-Hakola disease brains and may be involved in the induction of oligodendrogliopathy.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
ITCH is a putative target for a novel 20q11.22 amplification detected in anaplastic thyroid carcinoma cells by array-based comparative genomic hybridization.
Ishihara T, et al.
Cancer Science (2008)
LC3, an autophagosome marker, is expressed on oligodendrocytes in Nasu-Hakola disease brains.
Satoh J, et al.
Orphanet Journal of Rare Diseases (2014)