Documenti fondamentali
SAB1305534
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-BI-PHOSPHO-MET/HGFR(Y1234/Y1235) antibody produced in mouse
clone 6AT1877, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HGF/SF receptor, Hepatocyte growth factor receptor, MET, Proto-oncogene c-Met, Scatter factor receptor
Scegli un formato
400 μL
457,00 €
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
457,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6AT1877, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
155541 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: 1:100-~1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1234/pTyr1235)
Informazioni sul gene
human ... MET(4233)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)