Documenti fondamentali
SAB1300534
Sigma-Aldrich
Anti-SHB (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SH2 domain-containing adapter protein B
Scegli un formato
100 μG
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHB(6461)
Descrizione generale
SHB is an adapter protein which regulates several signal transduction cascades by linking activated receptors to downstream signaling components. It may play a role in angiogenesis by regulating FGFR1, VEGFR2 and PDGFR signaling. It may also play a role in T-cell antigen receptor/TCR signaling, interleukin-2 signaling, apoptosis and neuronal cells differentiation by mediating basic-FGF and NGF-induced signaling cascades, and may also regulate IRS1 and IRS2 signaling in insulin-producing cells.
Immunogeno
SHB (NP_003019, 15-49)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-term region of human SHB.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)