SAB1300309
Anti-Phospho-INSR-Y1361 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD220 antigen, Anti-INSR, Anti-IR, Anti-Insulin receptor [Precursor]
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1361)
Informazioni sul gene
human ... INSR(3643)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y1361 of human INSR.
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1