T8823
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
T7 Tag antibody
Scegli un formato
385,00 €
Prezzo di listino550,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
385,00 €
Prezzo di listino550,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T7 Tag
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using recombinant T7-tagged β-galactosidase
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)