SAB1103857
Anti-MUSTN1 (6-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Musculoskeletal, embryonic nuclear protein 1, Anti-Mustang
Scegli un formato
245,00 €
Prezzo di listino350,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
245,00 €
Prezzo di listino350,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUSTN1(389125)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)