SAB1100901
Anti-ARPC4 (26-40) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARC20, Anti-Actin related protein 2/3 complex, subunit 4, Anti-p20-Arc
Scegli un formato
299,60 €
Prezzo di listino428,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
299,60 €
Prezzo di listino428,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~20 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARPC4(10093)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)