Documenti fondamentali
Z740282
GLACIERbrand, triple density
medium ice pan, volume 4 L, blue
Scegli un formato
1 EA
42,70 €
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
42,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.22
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech IPAN-2000
Volume
4 L
40000 mL
Colore
blue
Descrizione generale
Excellent Insulation - Made of triple density expanded polystyrene. Preserves ice 30% longer!
Won′t Sweat - Thick insulating walls will not sweat
Easy-Grip - Robust handles make buckets easy to carry
Includes Lid - Use the supplied lid to maximize cooling (5 L bucket only)
Heavy-Duty - Solidly constructed to be unbreakable under normal laboratory conditions
Chemically Resistant - Resistant to mild chemicals* as well as ice-alcohol slurry, dry ice and liquid nitrogen
(*Not recommended for long-term exposure to harsh chemicals or corrosives)
Note legali
GLACIERbrand is a trademark of Diversified Biotech
Galacton is a trademark of Tropix, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)