S9896
Saporin Peptide
lyophilized powder, from Saponaria officinalis seeds
Sinonimo/i:
Saponin Extract
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Saporin from Saponaria officinalis seeds, lyophilized powder
Origine biologica
plant seeds (Saponaria officinalis)
Livello qualitativo
Saggio
10.00-30.00%
Forma fisica
lyophilized powder
Composizione
Protein, ~20% Lowry
tecniche
activity assay: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3