S9571
Anti-SUMO 2
~0.6 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SMT3B, Anti-SMT3H2, Anti-Sentrin-2
Scegli un formato
383,60 €
Prezzo di listino548,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
383,60 €
Prezzo di listino548,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~0.6 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells or cell extract of HEK293-T cells transfected with human SUMO-2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)