This formulation contains 100 mg/L of Magnesium Chloride Heptahydrate and 133 mg/L of Calcium Chloride Dihydrate. Please see the link below to review the full formulation of this and other Dulbecco's buffer products:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d8662#product-documentation
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 13,40 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 27,40 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 58,30 € |
Informazioni su questo articolo
13,40 €
Nome del prodotto
Tampone fosfato salino di Dulbecco, With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- come componente della miscela di reazione per la marcatura fluorescente della proforma del fattore di crescita nervoso (proNGF)-YBBR[1]
- per lavare ed equilibrare le cellule Caco-2BBe post-misurazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER)[2]
- per procedere all'isolamento delle proteine[2]
- come componente della miscela di reazione per la marcatura fluorescente della proforma del fattore di crescita nervoso (proNGF)-YBBR
- per lavare ed equilibrare le cellule Caco-2BBe post-misurazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER)
- per procedere all′isolamento delle proteine
Biochem/physiol Actions
- fornisce alle cellule l′acqua e determinati ioni inorganici in massa essenziali per il normale metabolismo cellulare;
- serve come liquido di irrigazione, trasporto e diluizione che mantiene al tempo stesso l'equilibrio osmotico intra- ed extracellulare;
- quando associato a un carboidrato, come il glucosio, rappresenta la principale fonte di energia per il metabolismo cellulare;
- funge da sistema tampone per mantenere il terreno entro l'intervallo di pH fisiologico
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility 0.1 μm filtered |
| impurities endotoxin, tested | impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities endotoxin, tested |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino di Dulbecco
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the concentration of MgCl2 and CaCl2?
1 risposta-
Utile?
-
-
Can this solution be autoclaved?
1 risposta-
This solution is already sterile-filtered and can be autoclaved at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Utile?
-
-
Could you give me the precise composition of this DPBS buffer solution (mixture of different salts)
1 risposta-
The composition of this product, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, is available in the following Product Information Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/137/207/d8662for.pdf
Utile?
-
-
¿Disponen de algún estudio de estabilidad de este producto a temperatura Ambiente? (15 - 30 ºC)
1 risposta-
Any stability study information is considered proprietary and may not be shared. However, this sterile DPBS solution is quite stable. The product is assigned an expiration date of approximately 2 years from the date of quality release. The item ships at ambient temperature and is stable for up to two weeks to allow for transit time. For long term storage, refrigeration at 2-8°C is recommended.